Learn More
Clorhidrato de 4-(aminometil)benzoato de metilo, 97%
Código de producto. 10403464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10403464 5 g Frasco de vidrio 5 g
10366724 1 g Frasco de vidrio 1 g
10254954 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10403464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396780050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6232-11-7 | C9H11NO2ClH|·​ 201,65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6232-11-7
Fórmula molecular C9H11NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD00182671
Clave InChI GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl-4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hcl, methyl 4-aminomethyl benzoate, hcl, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl4-aminomethyl benzoatehydrochloride, methyl 4-aminomethyl-benzoate hydrochloride, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hcl, 4-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2729253
Nombre IUPAC metil 4-(aminometil)benzoato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Punto de fusión 234.5°C to 237.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H4COOCH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.