Learn More
Clorhidrato de 4-(aminometil)benzoato de metilo, 97%
Código de producto. 10366724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366724 1 g Frasco de vidrio 1 g
10403464 5 g Frasco de vidrio 5 g
10254954 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10366724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6232-11-7 | C9H11NO2ClH|· 201,65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6232-11-7
Fórmula molecular C9H11NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD00182671
Clave InChI GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl-4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hcl, methyl 4-aminomethyl benzoate, hcl, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl4-aminomethyl benzoatehydrochloride, methyl 4-aminomethyl-benzoate hydrochloride, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hcl, 4-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2729253
Nombre IUPAC metil 4-(aminometil)benzoato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Punto de fusión 234.5°C to 237.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H4COOCH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación