Learn More
Clorhidrato de metil 4-aminobutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995391 100 g Frasco de vidrio 100 g
11975391 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13031-60-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13031-60-2
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00043270
Clave InChI WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-aminobutanoate hydrochloride, methyl 4-aminobutyrate hydrochloride, methyl 4-aminobutanoate hcl, methyl 4-aminobutyrate hcl, h-gamma-abu-ome.hcl, 4-aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid methyl ester, hydrochloride, 4-amino-n-butyric acid methyl ester hydrochloride, butanoic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, 4-amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2756383
Nombre IUPAC metil 4-aminobutanato;clorhidrato
SMILES [Cl-].COC(=O)CCC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Punto de fusión 118°C to 119°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.