Learn More
Metilo 4'-aminobifenil-4-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4'-aminobiphenyl-4-carboxylate |
| CAS | 5730-76-7 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 4'-aminobiphenyl-4-carboxylate; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,15H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | Metalbenzonato 4-(4-aminofenil)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 227.258 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.095 |