Learn More
4-aminobenzoato de metilo, Mikromol™
Product Code. 17992196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17992196 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17992196 Supplier Mikromol Supplier No. MM1255.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-aminobenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Aminobenzoate
CAS 619-45-4
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Aminobenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Aminobenzoic Acid Methyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline, Benzocaine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC metil 4-aminobenzoato
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0633 g/mol