Learn More
4-Aminobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702315 100 g Frasco de vidrio 100 g
10003070 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235281000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-45-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007891
Clave InChI LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
PubChem CID 12082
Nombre IUPAC metil 4-aminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-aminobenzoate
Punto de fusión 110.0°C to 113.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CO2CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 422
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-aminobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.