Learn More
4-Aminobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419233 25 g 25 g
11429233 100 g 100 g
11439233 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11715.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Methyl 4-aminobenzoate is used in the synthesis of guanidine alkaloids, (±)-martinelline and (±)-martinellic acid by a protic acid catalyzed hetero Diels-Alder coupling reaction with N-Cbz 2-pyrroline. It is also used in organic synthesis and acts as a dye intermediate. Further, it is used to prepare 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoic acid methyl ester by reacting with 2-acetylamino-benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminobenzoato de metilo se utiliza para sintetizar alcaloides de guanidina, (±)-martinelina y ácido (±)-martinélico a través de una reacción de acoplamiento de Diels-Alder heterocatalizada por un ácido prótico con 2-pirrolina de N-Cbz. También se emplea en síntesis orgánica y actúa como intermedio en colorantes. Además, se usa para preparar éster metílico de ácido 4-(2-metil-4-oxo-4H-quinazolina-3-il)-benzoico al someterlo a reacción con ácido 2-acetilamino-benzoico.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-45-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00007891
Clave InChI LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
PubChem CID 12082
Nombre IUPAC metil 4-aminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-aminobenzoate
Punto de fusión 110°C to 114°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 25 g
Beilstein 775913
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%