Learn More
Metil 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30134013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134013 5 g 5 g
17933135 250 mg 250 miligramos
17995035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2867085G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20896-27-9
Fórmula molecular C9 H10 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 215.634
Sinónimo Methyl 2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzoate, Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate, Methyl 4-Amino-5-chloro-o-anisate;
Nombre IUPAC metilo 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-13-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.035