Learn More
4-Amino-5-cloro-2,3-dihidrobenzofurano-7-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylate |
| CAS | 182808-04-4 |
| Fórmula molecular | C10H10ClNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Prucalopride Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10ClNO3/c1-14-10(13)6-4-7(11)8(12)5-2-3-15-9(5)6/h4H,2-3,12H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC(Cl)=C(N)C2=C1OCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-cloro-2,3-dihidrobenzofurano-7-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.03 |