Learn More
4-Amino-3-nitrobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437287 1 g 1 g
15447287 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34348.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3987-92-6 | C8H8N2O4 | 196.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3987-92-6
Fórmula molecular C8H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 196.162
Número MDL MFCD00017562
Clave InChI HNTLUEZVPLRQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-amino-3-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-nitro-, methyl ester, 4-amino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-2-nitroaniline, 4-amino-3-nitromethylbenzoate, methyl 3-nitro-4-aminobenzoate, 2-amino-5-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-nitro-4-aminobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-nitrobenzoicacidmethylester, acmc-209j8j
PubChem CID 3941008
Nombre IUPAC 4-amino-3-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 188°C to 191°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.16
Porcentaje de pureza 97%