Learn More
4-Amino-3-metilbenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30476475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476475 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30476475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26614050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
CAS 18595-14-7
Fórmula molecular C9H11NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Amino-3-methyl-benzoic Acid Methyl Ester, 4-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)amine, 4-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-aminobenzoate, Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)c(C)c1
Nombre IUPAC 4-amino-3-metilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 165.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079