Learn More
4-Amino-3-metilbenzoato de metilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477618 100 g 100 g
15467618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61117.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18595-14-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18595-14-7
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00102230
Clave InChI ZHIPSMIKSRYZFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-toluic acid methyl ester, methyl 3-methyl-4-aminobenzoate, methyl-4-amino-3-methyl-benzoate, methyl 4-amino-3-methyl-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-methyl-, methyl ester, 4-amino-m-toluic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-methylbenzenecarboxylate, zlchem 944, methyl 4-amino-m-toluate
PubChem CID 2736799
Nombre IUPAC 4-amino-3-metilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
Punto de fusión 116°C to 120°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido