Learn More
4-Amino-3-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367545 2 g 2 g
11377545 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05687.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63435-16-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-3-hidroxibenzoato de metilo se utiliza como una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63435-16-5
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00017093
Clave InChI OCZXDVNSNDITBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-amino-3-hydroxy-benzoate, methyl 4-amino-3-hydroxybenzenecarboxylate, methyl4-amino-3-hydroxybenzoate, pubchem3149, acmc-1b7ml, 2-amino-5-methoxycarbonylphenol, methyl3-hydroxy-4-aminobenzoate, 2-hydroxy 4-carbomethoxy aniline
PubChem CID 7020619
Nombre IUPAC 4-amino-3-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 2 g
Beilstein 608716
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza 98%