Learn More
4-Amino-3-clorobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490707 1 g 1 g
11400717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22519.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84228-44-4 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84228-44-4
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.607
Número MDL MFCD01320686
Clave InChI WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
PubChem CID 1515284
Nombre IUPAC metil 4-amino-3-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Punto de fusión 112°C to 113°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 99%