Learn More
Metil 4-amino-3-clorobenzoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195353 1 g Frasco de vidrio 1 g
10359030 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10195353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84228-44-4
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.61
Número MDL MFCD01320686
Clave InChI WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
PubChem CID 1515284
Nombre IUPAC metil 4-amino-3-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 106°C to 110°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H3(Cl)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación