Learn More
4-Amino-3-bromobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431449 1 g 1 g
15441449 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64303.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106896-49-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106896-49-5
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.06
Número MDL MFCD01861385
Clave InChI AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl4-amino-3-bromobenzoate, 2-bromo-4-methoxycarbonylaniline, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-, methyl ester, 4-amino-3-bromobenzoic acid methyl ester, acmc-2098mp, methyl-4-amino-3-bromobenzoate, methyl 4-amino-3-bromo-benzoate, timtec-bb sbb012847, 2-bromo-4-methoxycarbonyl aniline
PubChem CID 1515280
Nombre IUPAC 4-amino-3-bromobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
Punto de fusión 105°C to 109°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4905039
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido