Learn More
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406027 5 g 5 g
15496017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33216.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105655-17-2 | Molecular Formula: C8H7BrN2O4 | Molecular Weight: 275.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105655-17-2
Fórmula molecular C8H7BrN2O4
Peso molecular (g/mol) 275.058
Número MDL MFCD08443938
Clave InChI PRTLMEWWYBJZPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-5-nitro-, methyl ester, acmc-20aq1i, methylaminobromonitrobenzenecarboxylate, 3-nitro-4-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, benzoicacid,4-amino-3-bromo-5-nitro-,methylester, 4-amino-3-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 13685347
Nombre IUPAC 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Punto de fusión 107°C to 109°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.06
Porcentaje de pureza 97%