Learn More
4-Amino-3,6-dicloropiridina-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate |
| CAS | 350601-39-7 |
| Fórmula molecular | C7H6Cl2N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester, Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2N2O2/c1-13-7(12)6-5(9)3(10)2-4(8)11-6/h2H,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(Cl)cc(N)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3,6-dicloropiridina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9806 |