Learn More
4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30479029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479029 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30479029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28686025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzoate','(4-amino-2-methoxy)
CAS 27492-84-8
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzoic acid','4-amino-2-methoxy-','methyl ester, o-Anisic acid','4-amino-','methyl ester (8CI), 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, AMG 2520765, Methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate, Methyl p-amino-o-methoxybenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
Nombre IUPAC metil 4-amino-2-metoxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 181.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739