Learn More
4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440773 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11440773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13239.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
CAS 27492-84-8
Punto de fusión 154°C to 157°C
Fórmula molecular C9H11NO3
Número MDL MFCD00017202
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate
Clave InChI YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC
Nombre IUPAC metil 4-amino-2-metoxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 181.19
PubChem CID 168705
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-amino-o-anisate