Learn More
4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430773 5 g 5 g
11420773 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13239.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27492-84-8 | Molecular Formula: C9H11NO3 | Molecular Weight: 181.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27492-84-8
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00017202
Clave InChI YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate, 4-amino-o-anisic acid methyl ester, methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, ethylbenzyl dimethyltetradecylammonium chloride, pubchem4712
PubChem CID 168705
Nombre IUPAC metil 4-amino-2-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 98%