Learn More
4-Amino-2-metoxi-5-tiocianobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-amino-2-methoxy-5-thiocyanobenzoate |
| CAS | 59168-56-8 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O3S/c1-14-8-4-7(12)9(16-5-11)3-6(8)10(13)15-2/h3-4H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(SC#N)c(N)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-metoxi-5-tiocianatobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0412 |