Learn More
4-Amino-2-hidroxibenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050957 25 mg 25 miligramos
30050052 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050957 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0073.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Amino-2-hidroxibenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
CAS 4136-97-4
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)cc1O
Nombre IUPAC 4-amino-2-hidroxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 167.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,0582 g/mol