Learn More
4-amino-2-fluorobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate |
| CAS | 73792-08-2 |
| Fórmula molecular | C8H8FNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Enzalutamide Impurity 45 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3 |
| SMILES | COC(C1=C(F)C=C(N)C=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 169.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0539 |