Learn More
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| CAS | 715-37-7 |
| Fórmula molecular | C8H5NO2F4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F4NO2/c1-15-8(14)2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h13H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(F)c(F)c(N)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0256 |