Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-metil-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10249412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10249412 1 g 1 g
10635155 5 g 5 g
10487174 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249412 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00998DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 180258-45-1
Fórmula molecular C7H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 190.63
Número MDL MFCD01318761
Clave InChI HEOKCJUUKIPIMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester hcl, 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, h-nh 4-mepyl-2-ome hcl, methyl 4-amino-1-methyl-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate, hcl, n-methyl-2-carbomethoxy-4-aminopyrrole hydrochloride, 3-amino-1-methyl-5-methyloxycarbonylpyrrol hydrochloride
PubChem CID 2794656
SMILES Cl.COC(=O)C1=CC(N)=CN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-amino-1-metilpirrol-2-carboxilato de metilo;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.63
Porcentaje de pureza 95%