Learn More
4-acetilbenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30470154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470154 1 g 1 g
30467264 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30470154 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM2940201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Acetylbenzoate
CAS 3609-53-8
Fórmula molecular C10H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Acetylbenzoic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxyacetophenone, Methyl 4-Acetylbenzoate, Methyl p-Acetylbenzoate, NSC 49140, p-(Methoxycarbonyl)acetophenone, 4-Acetyl Benzoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC metil 4-acetilbenzoato
Peso molecular (g/mol) 178.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063