Learn More
4-Acetilbenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460167 10 g 10 g
11450167 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21626.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3609-53-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD00216474
Clave InChI QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
Nombre IUPAC metil 4-acetilbenzoato
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-acetylbenzoate
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 99%