Learn More
Metil 4-acetilbenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500004 5 g Frasco de vidrio 5 g
10045970 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10500004 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424770050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3609-53-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00216474
Clave InChI QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
Nombre IUPAC metil 4-acetilbenzoato
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-acetylbenzoate
Punto de fusión 93.0°C to 95.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OOCC6H4COCH3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo amorfo