Learn More
Metil 4-acetilamino-5-cloro-2-metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30136607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136607 10 g 10 g
30136516 25 g 25 g
30009951 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27507010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4093-31-6
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 257.67
Sinónimo Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 4-Acetamido-5-cloro-2-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0455