Learn More
Metil 4-acetilamino-5-cloro-2-metoxibenzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.0455 |