Learn More
4-(Acetilamino)-5-cloro-2-metoxibenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30052174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052174 100 mg 100 miligramos
30050572 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052174 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0073.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(Acetilamino)-5-cloro-2-metoxibenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
CAS 4093-31-6
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metoclopramide Imp. B (EP), Metoclopramide USP Related Compound B, Metoclopramide USP RC B, Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound B, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Metoclopramide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Nombre IUPAC 4-Acetamido-5-cloro-2-metoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 257.67
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257,0455 g/mol