Learn More
4-(Acetilamino)-2-hidroxibenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30458769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458769 4 x 25 mg -
17978754 100 mg 100 miligramos
17987314 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458769 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0073.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(Acetilamino)-2-hidroxibenzoato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
CAS 4093-28-1
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Ethopabate Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
Nombre IUPAC 4-acetamido-2-hidroxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 209.2
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0688 g/mol