Learn More
4-Acetamido-5-cloro-2-metoxibenzoato de metilo, 98 %
Código de producto. 11469886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469886 50 g 50 g
11459886 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20869.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4093-31-6
Fórmula molecular C11H12ClNO4
Peso molecular (g/mol) 257.67
Número MDL MFCD00048191
Clave InChI OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-acetamido-5-chloro-o-anisate, unii-3d7z5o4uxa, benzoic acid, 4-acetylamino-5-chloro-2-methoxy-, methyl ester, 3d7z5o4uxa, methyl 4-acetylamino-5-chloro-2-methoxybenzoate, methyl 5-chloro-4-acetamido-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-acetylamino-5-chloro methyl benzoate, 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, acmc-1afsv, dsstox_cid_31529
PubChem CID 77721
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=C(NC(C)=O)C=C1OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
Punto de fusión 153°C to 156°C
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC 4-Acetamido-5-cloro-2-metoxibenzoato de metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.67
Porcentaje de pureza 98%