Learn More
Metil 4-acetamido-5-cloro-2-etoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30474580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474580 100 mg 100 miligramos
30476152 50 mg 50 miligramos
30483757 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM293263100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4235-43-2
Fórmula molecular C12H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 271.7
Sinónimo Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-ethoxybenzoate
Nombre IUPAC metil 4-acetamido-5-cloro-2-etoxibenzoato
SMILES CCOc1cc(NC(=O)C)c(Cl)cc1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-4-18-11-6-10(14-7(2)15)9(13)5-8(11)12(16)17-3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0611