Learn More
Metil 4-acetamido-5-bromo-2-metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30132711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132711 2.5 g 2.50 g
17917334 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2750452.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4093-34-9
Fórmula molecular C11H12BrNO4
Peso molecular (g/mol) 302.12
Sinónimo 4-Acetamido-5-bromo-o-anisic Acid Methyl Ester, 4-(Acetylamino)-5-bromo-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Bromopride Impurity B
Nombre IUPAC metil 4-acetamido-5-bromo-2-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12BrNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.995