Learn More
Metil 4-acetamido-2-metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30135832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135832 25 g 25 g
30009209 5 g 5 g
17970585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27522025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4093-29-2
Fórmula molecular C11 H13 N O4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Sinónimo Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
Nombre IUPAC metil-4-acetamido-2-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0845