Learn More
Metil 4-acetamido-2-hidroxibenzoato, TRC
Código de producto. 30138474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138474 10 g 10 g
17958874 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27528010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4093-28-1
Fórmula molecular C10 H11 N O4
Peso molecular (g/mol) 209.2
Sinónimo Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Nombre IUPAC metil-4-acetamido-2-hidroxibenzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0688