Learn More
4-(9H-purin-6-iloxi)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(9H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| CAS | 881052-28-4 |
| Fórmula molecular | C13 H10 N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-(7H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N4O3/c1-19-13(18)8-2-4-9(5-3-8)20-12-10-11(15-6-14-10)16-7-17-12/h2-7H,1H3,(H,14,15,16,17) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Oc2ncnc3[nH]cnc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(9H-purin-6-iloxi)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.075 |