Learn More
Metil 4,6-O-bencilideno-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30473653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473653 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30473653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2913951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
CAS 3162-96-7
Fórmula molecular C14 H18 O6
Cantidad 1 g
Sinónimo Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside, NSC 1681
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
Nombre IUPAC (4AR,6S,7R,8R,8AS)-6-metoxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7,8-diol
Peso molecular (g/mol) 282.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1103