Learn More
Metil 4,6-O-bencilideno-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 3162-96-7 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside, NSC 1681 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (4AR,6S,7R,8R,8AS)-6-metoxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7,8-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 282.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1103 |