Learn More
4,6-O-Bencilideno-alfa-D-glucopiranosa de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415453 5 g 5 g
11425453 25 g 25 g
11435453 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13418.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3162-96-7 | C14H18O6 | 282.292 g/mol
Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, is used as a chiral building block and important intermediate in the preparation of different sugars. It is also used as an intermediate in chemical, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,6-O-bencilideno-alfa-D-glucopiranosa de metilo se utiliza como compuesto básico quiral e importante intermediario en la preparación de diferentes azúcares. También se utiliza como intermediario en la investigación química, intermediario farmacéutico, en la investigación farmacéutica y como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, benceno y éter etílico.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3162-96-7
Fórmula molecular C14H18O6
Peso molecular (g/mol) 282.292
Número MDL MFCD00006819
Clave InChI VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Sinónimo 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene
PubChem CID 11822086
Nombre IUPAC (4AR,6S,7R,8R,8AS)-6-metoxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7,8-diol
SMILES COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Punto de fusión 163°C to 166°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1291458
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether
Rotación óptica +110° (c=2 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.29
Porcentaje de pureza 97%