Learn More
4,6-dicloropiridazina-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 372118-01-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c1-12-6(11)5-3(7)2-4(8)9-10-5/h2H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1nnc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloropiridazina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.014 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.965 |