Learn More
4,6-Dicloronicotinato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451119 5 g 5 g
15441119 1 g 1 g
15461119 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64077.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65973-52-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65973-52-6
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD04125732
Clave InChI JEJMDUMJSZTJTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764083
Nombre IUPAC 4,6-dicloropiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4,6-dichloronicotinate
Cantidad 5 g
Beilstein 13279782
Sinónimo methyl 4,6-dichloronicotinate, methyl4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl ester, 4,6-dichloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, methyl ester, 2-p-tolylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem12979, ksc494c6d, methyl-4,6-dichloronicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido