Learn More
4,6-Dicloronicotinato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441119 1 g 1 g
15451119 5 g 5 g
15461119 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64077.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 65973-52-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65973-52-6
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD04125732
Clave InChI JEJMDUMJSZTJTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764083
Nombre IUPAC 4,6-dicloropiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,6-dichloronicotinate
Cantidad 1 g
Beilstein 13279782
Sinónimo methyl 4,6-dichloronicotinate, methyl4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl ester, 4,6-dichloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, methyl ester, 2-p-tolylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem12979, ksc494c6d, methyl-4,6-dichloronicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido