Learn More
4-(5-Formil-2-tienil)benzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488887 1 g 1 g
15498887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52266.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 639816-37-8
Fórmula molecular C13H10O3S
Peso molecular (g/mol) 246.28
Número MDL MFCD06200909
Clave InChI YWZJKUTYQOHLGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-5-formylthiophen-2-yl benzoate, methyl 4-5-formyl-2-thienyl benzoate, methyl 4-5-formyl-2-thienyl benzenecarboxylate, 4-5-formyl-thiophen-2-yl-benzoic acid methyl ester, amtda036, methylformylthienylbenzenecarboxylate, 4-5-formylthiophen-2-yl benzoic acid methyl ester, 4-5-formyl-thiophene-2-yl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 2763348
Nombre IUPAC 4-(5-formiltiofen-2-il)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(5-formyl-2-thienyl)benzoate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.29
Porcentaje de pureza 95%