Learn More
Metil 4,5-dimetoxi-3-hidroxibenzoato, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10766432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10766432 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10766432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344540050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4, 5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
Nombre de nota 0.98
CAS 83011-43-2
Punto de fusión 80°C to 84°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H12O5
Número MDL MFCD00598192
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, methyl 3,4-methoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoate, methyl 3,4-dimehtoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 4?5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 3,4-dimethoxy-5-hydroxy-benzoate, methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoate
Clave InChI LCIFXEQPXQVBGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=C(OC)C(OC)=C1
Nombre IUPAC metil 3-hidroxi-4,5-dimetoxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 212.2
PubChem CID 2733956
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.