Learn More
4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478810 50 g 50 g
11468810 10 g 10 g
11488810 250 g 250 g
11445233 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11478810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12836.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26791-93-5 | C10H11NO6 | 241.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26791-93-5
Fórmula molecular C10H11NO6
Peso molecular (g/mol) 241.199
Número MDL MFCD00007239
Clave InChI SYYKLKHBZGFKOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-nitroveratrate, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 6-nitroveratric acid methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, methyl ester, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoate, acmc-1cptq, ksc496m9r, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitro-benzoate, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
PubChem CID 117867
Nombre IUPAC 4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2381747
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.2
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.