Learn More
4,5-Dibromodiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414797 5 g 5 g
15404797 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32113.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62224-24-2 | C6H4Br2O2S | 299.964 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62224-24-2
Fórmula molecular C6H4Br2O2S
Peso molecular (g/mol) 299.964
Número MDL MFCD00831688
Clave InChI URPMSPAEAVFKCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge3_005092, methyldibromothiophenecarboxylate, methyl 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylate, methyl 4, 5-dibromothiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2727707
Nombre IUPAC 4,5-dibromodiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.97
Porcentaje de pureza 97%