Learn More
4,5-Dibromo-3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10249852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11935354 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
11326875 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01947DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 96232-71-2
Fórmula molecular C6H4Br2O3S
Peso molecular (g/mol) 315.96
Número MDL MFCD00052082
Clave InChI YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Sinónimo methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
Nombre IUPAC 4,5-dibromo-3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.97
Porcentaje de pureza 97%